Bortribromid 1 M in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
378191000
378198000
378191000.EA
76.2
EUR
378191000.
378198000.
Bortribromid 1 M in Heptan, AcroSeal®
Bortribromid
Formel:
BBr₃ Siedepunkt: 90 °C Dichte: 0.869 g/cm³ Flammpunkt: –1 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011312 CAS-Nummer: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN-Nummer: 3384 ADR: 6.1, |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to amber Solution |
Strength | 0.9 to 1.1 M |