Bortribromid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
211222-100ML 211222-800ML
SIAL211222-100MLEA 150 EUR
SIAL211222-100ML SIAL211222-800ML
Bortribromid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Bortribromid
Formel: BBr₃
MDL Number: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9