4-Tolylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
344430010 344430050 AC34443.10 344430250
ACRO344430010EA 28.3 EUR
ACRO344430010 ACRO344430050 MAYBAC34443.10 ACRO344430250
4-Tolylboronsäure 97%
4-Tolylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂
Schmelzpunkt: 256…263 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039138
CAS-Nummer: 5720-05-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 263 °C
HPLC ≥96.0 %