(±)-γ-Octalacton 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
129400250 129401000
ACRO129400250EA 30.4 EUR
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Octalacton 98%
(±)-γ-Octalacton
Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.98 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00005402
CAS-Nummer: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %