5-Fluorcytosin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L16496.03 L16496.MD
L16496.03EA 108 EUR
L16496.03 L16496.MD
5-Fluorcytosin ≥98%
5-Fluorcytosin
Purity: 98+% CAS No.: 2022-85-7 Molecular Formula: C4H4FN3O Formula Weight: 129.09 Melting Point: ca 297° dec. Beilstein Reference: 127285 Merck Reference: 14,4125 MDL No.: MFCD00006035
Formel: C₄H₄FN₃O
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 297 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006035
CAS-Nummer: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 14,4125