5-Bromcytosin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-bromopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
165780010
165782500
ACRO165780010EA
141
EUR
ACRO165780010
ACRO165782500
5-Bromcytosin 99%
5-Bromcytosin
Formel:
C₄H₄BrN₃O Molekulargewicht: 190 g/mol Schmelzpunkt: 240…243 °C |
MDL Number:
MFCD00056025 CAS-Nummer: 2240-25-7 EINECS: 218-806-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |