Cytosin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
A14731.14 A14731.06 A14731.22
A14731.14EA 172 EUR
A14731.14 A14731.06 A14731.22
Cytosin ≥98%
Cytosin
Purity: 98+% CAS No.: 71-30-7 Molecular Formula: C4H5N3O Formula Weight: 111.10 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2637 Merck Reference: 14,2795 MDL No.: MFCD00006034
Formel: C₄H₅N₃O
Molekulargewicht: 111.1 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 0.99771 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006034
CAS-Nummer: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Merck Index: 13,02824