3-Tolylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
344420010 344420050
ACRO344420010EA 29 EUR
ACRO344420010 ACRO344420050
3-Tolylboronsäure 97%
3-Tolylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂
Molekulargewicht: 135.96 g/mol
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040198
CAS-Nummer: 17933-03-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %