3-Tolylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
B23025.06
B23025.03
B23025.14
B23025.06EA
108
EUR
B23025.06
B23025.03
B23025.14
3-Tolylboronsäure ≥97%
3-Tolylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 17933-03-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 160-162°
Beilstein Reference: 2935968
Formel:
C₇H₉BO₂ Schmelzpunkt: ∼ 160…162 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040198 CAS-Nummer: 17933-03-8 |