3-Aminophenylboronsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
287512-1G 287512-5G
SIAL287512-1GEA 40.3 EUR
SIAL287512-1G SIAL287512-5G
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
MDL Number: MFCD00149554
CAS-Nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0