3-Aminophenylboronsäure Monohydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid, 3-Aminophenylboronic Acid Monohydrate, (3-Aminophenyl)metaboric acid monohydrate
A18189.03 A18189.06
A18189.03EA 60.5 EUR
A18189.03 A18189.06
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat 97%
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Purity: 97% CAS No.: 206658-89-1 Molecular Formula: C6H8BNO2.H2O Formula Weight: 154.96 (136.95anhy) Melting Point: 93-97° Beilstein Reference: 2936342
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Schmelzpunkt: 93…97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149554
CAS-Nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0