3-Aminophenylboronsäure Hemisulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
A17240.03
A17240.06
A17240.14
A17240.03EA
50
EUR
A17240.03
A17240.06
A17240.14
3-Aminophenylboronsäure Hemisulfat ≥98%
3-Aminophenylboronsäure Hemisulfat
Purity: 98+%
CAS No.: 66472-86-4
Molecular Formula: C6H8BNO2.0.5H2SO4
Formula Weight: 185.98
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013111 CAS-Nummer: 66472-86-4 EINECS: 266-376-5 |