Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
M-Clarity™ quality level = MQ100
W230316-1KG-K
W230316-9KG-K
SIALW230316-1KG-KEA
204
EUR
SIALW230316-1KG-K
SIALW230316-9KG-K
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₀H₁₆O Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –10 °C Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006997 CAS-Nummer: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Merck Index: 13,02346 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...