tert-Butanol-[D1], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl alcohol-D1, Trimethylcarbinol-D1, 2-Methyl-2-propanol-D1
M-Clarity™ quality level = MQ200
175765-25G 175765-5G
SIAL175765-25GEA 209 EUR
SIAL175765-25G SIAL175765-5G
tert-Butanol-[D1], Sigma-Aldrich®
tert-Butanol-[D1]
Formel: C₄H₉DO
Dichte: 0.797 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3972-25-6
EINECS: 223-597-1
UN-Nummer: 1120
ADR: 3,II