(±)-α-Brom-γ-butyrolacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B59608-100G
B59608-25G
SIALB59608-100GEA
281
EUR
SIALB59608-100G
SIALB59608-25G
(±)-α-Brom-γ-butyrolacton, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Brom-γ-butyrolacton
Formel:
C₄H₅BrO₂ Molekulargewicht: 164.99 g/mol Siedepunkt: 137…139 °C (8 hPa) Dichte: 1.994 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005387 CAS-Nummer: 5061-21-2 EINECS: 225-764-4 |