2-Aminophenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminobenzeneboronic acid, (2-Aminophenyl)boronic acid, (2-Aminophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-aminophenyl)borane
L18069.03
L18069.06
L18069.MC
L18069.03EA
204
EUR
L18069.03
L18069.06
L18069.MC
2-Aminophenylboronsäure 96%
2-Aminophenylboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 5570-18-3
Molecular Formula: C6H8BNO2
Formula Weight: 136.95
Melting Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2962939
Formel:
C₆H₈BNO₂ Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01074645 CAS-Nummer: 5570-18-3 |