2,4-Dibrom-3-pentanon (Gemisch der Stereoisomere) Gemisch von Stereoisomeren ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16680.09
A16680.18
A16680.09EA
114
EUR
A16680.09
A16680.18
2,4-Dibrom-3-pentanon (Gemisch der Stereoisomere) Gemisch von Stereoisomeren ≥97%
2,4-Dibrom-3-pentanon (Gemisch der Stereoisomere)
Purity: 97%
CAS No.: 815-60-1
Molecular Formula: C5H8Br2O
Formula Weight: 243.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-82°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015719
Formel:
H₃CBrCHC(O)BrCHCH₃ Siedepunkt: 67…82 °C (10 mmHg) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00015719 CAS-Nummer: 815-60-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |