2,2'-Thiodiessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
A17880.14
A17880.22
A17880.36
A17880.14EA
26.9
EUR
A17880.14
A17880.22
A17880.36
2,2'-Thiodiessigsäure ≥98%
2,2'-Thiodiessigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 123-93-3
Molecular Formula: C4H6O4S
Formula Weight: 150.15
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 1764392
Merck Reference: 14,9331
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004359
Formel:
C₄H₆O₄S Siedepunkt: 168 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 127…131 °C Dichte: 1.661 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004359 CAS-Nummer: 123-93-3 EINECS: 204-663-9 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,9331 |