4-Fluor-2-methylbenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
H32364.03 H32364.06
H32364.03EA 65.6 EUR
H32364.03 H32364.06
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol ≥99%
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 80141-91-9 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 MDL No.: MFCD03701058
Formel: C₈H₉FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701058
CAS-Nummer: 80141-91-9