Diethylenglycolmonoethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
M-Clarity™ quality level = MQ300
W509043-10KG W509043-1KG W509043-25KG W509043-SAMPLE
SIALW509043-10KGEA 540 EUR
SIALW509043-10KG SIALW509043-1KG SIALW509043-25KG SIALW509043-SAMPLE
Diethylenglycolmonoethylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycolmonoethylether
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002872
CAS-Nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH-Nummer: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809