1-Butyl-3-methylimidazoliumdicyanamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
55220-50G-F
55220-5G-F
SIAL55220-50G-FEA
755
EUR
SIAL55220-50G-F
SIAL55220-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumdicyanamid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Formel:
C₁₀H₁₅N₅ Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD07784457 CAS-Nummer: 448245-52-1 |