2-Brom-3,4-dimethoxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, (2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methanol, (2-Bromo-3,4-dimethoxyphenyl)methanol
342210050 342210250
ACRO342210050EA 25.4 EUR
ACRO342210050 ACRO342210250
2-Brom-3,4-dimethoxybenzylalkohol 98%
2-Brom-3,4-dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₁BrO₃
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…100 °C
MDL Number: MFCD02093896
CAS-Nummer: 54370-00-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to pink-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥97.5 %