4-Brom-3,5-xylenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 64.8 EUR
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Brom-3,5-xylenol 99%
4-Brom-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002315
CAS-Nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %