N,N-Diethylpropylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
549975-2L 549975-100ML 549975-500ML
SIAL549975-2LEA 190 EUR
SIAL549975-2L SIAL549975-100ML SIAL549975-500ML
N,N-Diethylpropylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylpropylendiamin
Formel: C₇H₁₈N₂
Siedepunkt: 168…171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.8283 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL Number: MFCD00008218
CAS-Nummer: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN-Nummer: 2684
ADR: 3,III