N,N-Diethylpropylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
Purity: 99%
CAS No.: 104-78-9
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -60°
Boiling Point: 168-171°
Beilstein Reference: 741879
UN No.: 2684
MDL No.: MFCD00008218
Formel:
C₇H₁₈N₂ Siedepunkt: 168…171 °C Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0.826 Flammpunkt: 51 °C (124 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008218 CAS-Nummer: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN-Nummer: 2684 ADR: 3,III |