N,N-Diethylpropylendiamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
114090010
114092500
114090025
ACRO114090010EA
65.8
EUR
ACRO114090010
ACRO114092500
ACRO114090025
N,N-Diethylpropylendiamin 99+%
N,N-Diethylpropylendiamin
Formel:
C₇H₁₈N₂ Siedepunkt: 168…171 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0.82 g/cm³ Flammpunkt: 53 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008218 CAS-Nummer: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN-Nummer: 2684 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥99.0 % |