1,5-Diamino-2-methylpentan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methyl-1,5-diaminopentane, 2-Methylpentane-1,5-diamine, 1,5-Diamino-2-methylpentane, 2-Methyl-1,5-pentanediamine

M-Clarity™ quality level = MQ200

329665-25ML 329665-1L
SIAL329665-25MLEA 67.5 EUR
SIAL329665-25ML SIAL329665-1L
1,5-Diamino-2-methylpentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Diamino-2-methylpentane
Formel: C₆H₁₆N₂
Siedepunkt: 188…190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–50 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
MDL Number: MFCD00013460
CAS-Nummer: 15520-10-2
EINECS: 239-556-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR