4-Iod-2,5-xylenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Iodo-2,5-dimethylphenol, 2-Hydroxy-5-iodo-4-xylene, 5-Hydroxy-2-iodo-4-xylene, 2,5-Dimethyl-4-iodophenol
RDP00233.1
RDP00233.10
RDP00233.50
MAYBRDP00233.1EA
0
EUR
MAYBRDP00233.1
MAYBRDP00233.10
MAYBRDP00233.50
4-Iod-2,5-xylenol
4-Iod-2,5-xylenol
Formel:
C₈H₉IO Molekulargewicht: 248.06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00219922 CAS-Nummer: 114971-53-8 |