3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14709.06
A14709.14
A14709.22
A14709.06EA
56.4
EUR
A14709.06
A14709.14
A14709.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol ≥97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol
Purity: 97%
CAS No.: 88-26-6
Molecular Formula: C15H24O2
Formula Weight: 236.36
Melting Point: 138-141°
Boiling Point: 214°/40mm
MDL No.: MFCD00017254
Formel:
C₁₅H₂₄O₂ Siedepunkt: 214 °C (40 mmHg) Schmelzpunkt: 138…141 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017254 CAS-Nummer: 88-26-6 EINECS: 201-815-6 |