(S)-(-)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303488-1G
303488-5G
SIAL303488-1GEA
58.1
EUR
SIAL303488-1G
SIAL303488-5G
(S)-(-)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-β-Citronellol
Formel:
C₁₀H₂₀O Dichte: 0,855 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00063214 CAS-Nummer: 7540-51-4 EINECS: 231-415-7 |