(4-Chlorphenyl)acetylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
A12530.09
A12530.18
A12530.30
A12530.09EA
48
EUR
A12530.09
A12530.18
A12530.30
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid ≥98%
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 25026-34-0
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Flash Point:
Formel:
(C₆H₄Cl)CH₂COCl Siedepunkt: 112…114 °C (11 mmHg) Dichte: 1.292 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037111 CAS-Nummer: 25026-34-0 EINECS: 246-571-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |