HYGEN™ Mikrofaser Mopp-Nasswischtücher
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
R034556 R050650 R050647
141-0144EA 24.7 EUR
141-0144 129-0949 129-0948
HYGEN™ Mikrofaser Mopp-Nasswischtücher
Mopps
HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischtücher bestehen aus einer hochwertigen 16-fach geteilten Nylon-/Polyester-Mischung aus Mikrofaser, die ein hochwirksames Ergebnis beim Nasswischen bietet.
  • Patentierte Zick-Zack-Scheuerstreifen zur Reinigung hartnäckiger, eingetrockneter Flecken
  • Klett-Befestigungssystem
  • Das fortschrittliche Klett-Wischtuch hält rauen Waschbedingungen stand und befestigt die Pads sicherer
  • Hält bis zu 500 Wäschen* (bis zu 200 mit Bleichmittel) stand
  • Bleichmittelsicher in heißem und kaltem Wasser: Zertifiziert um Anforderungen der CDC bzgl. Heiß- und Kaltwasserreinigung einzuhalten**
Das Mikrofaser-Nasswischtuch ist für den allgemeinen Gebrauch konzipiert und verfügt über farbkodierte Streifen, um Kreuzkontaminationen zu verhindern. Das Mikrofaser-Schrubber-Nasstuch verfügt über vertikale Streifen aus Polypropylen, die dabei helfen, hartnäckige Flecken zu entfernen und Fliesenfugen zu reinigen. Das hoch saugfähige Mikrofaser-Nasstuch beseitigt große verschüttete Flüssigkeiten, indem es bis zu 710 ml Flüssigkeit aufnimmt.
HYGEN™ Mikrofaser Mopp-Nasswischtücher pathogenentfernend getestet.
Entfernt 99,9 % oder mehr der getesteten Viren und Bakterien, nur mit Wasser.***
Getestete Viren: Feline Calicivirus (Ersatz für Norovirus), häufiges menschliches Coronavirus OC43.
Getestete Bakterien: Methicillin-resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), Clostridioides difficile (C. diff), Pseudomonas aeruginosa
Nicht an COVID-19 getestet.
* Basierend auf internen Tests ohne Bleichmittel
**Verwenden Sie immer Reinigungschemikalien oder Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen ihres Unternehmens.
***Basierend auf Tests von Dritten nur mit Wasser auf einer VCT-Oberfläche. EPA est. Nr. 92100-CHM-1. Anspruch besteht nicht auf R034556.