Yeast Extract Agar
Lieferant: LIOFILCHEM
34074 403120 412120
LIOF34074EA 59.6 EUR
LIOF34074 LIOF403120 LIOF412120
Yeast Extract Agar
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Medium for microorganisms enumeration in water.
Zertifizierungen: ISO6222 certified.