Endurance Bergsteiger Helm
Lieferant: Portwest
PS73ORR PS73RBR PS73RER PS73WHR PS73YER
PRTWPS73ORREA 51.9 EUR
PRTWPS73ORR PRTWPS73RBR PRTWPS73RER PRTWPS73WHR PRTWPS73YER
Endurance Bergsteiger Helm
Schutzhelme Schutzhelme
Der Height Endurance Bergsteier-Helm ist die ultimative Weiterentwicklung unserer Height Endurance-Serie. Dieser belüftete Helm ohne Schild ist für verschiedene Zwecke konzipiert und eignet sich ideal für Höhenarbeiten, Rettungsarbeiten und Kletteraktivitäten.
  • Speziell für Arbeiten in der Höhe
  • 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
  • Größenverstellbares Kopfband mit Ratschensystem
  • Innerer Schaumstoff aus geschäumtem Polystyrol
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • Leicht und robust
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
Dank seines inneren EPS-Schaums ist dieser Helm nach EN 12492 zertifiziert. Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht. Ein komplettes Sortiment an Zubehör ist verfügbar.
Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt).
Zertifizierungen: EN 397 (Aufprall/Eindringen/−30 °C). Sein innerer EPS-Schaum ist nach EN 12492 zertifiziert.