Fallschutzsets für Dachdecker
Lieferant: Portwest
FP66RER FP99BKR
PRTWFP66REREA 181 EUR
PRTWFP66RER PRTWFP99BKR
Fallschutzsets für Dachdecker
Fallschutz Höhensicherungsgeräte und Fallbegrenzer
Kit enthält Zwei-Punkt-Gurt, Karabiner, abnehmbare 12-mm-Seilklemme, 10 Meter statisches Kernmantelseil, Nylonbeutel mit Kordelzug
  • Brustschlaufen
  • Hochwertiges 12mm Kernmantelseil
  • Maximal zulässige Last: 100 kg
Der vielseitige Nylonbeutel mit Kordelzug ist hochfest und dennoch ein Leichtgewicht und eignet sich daher ideal für die sichere Aufbewahrung von Fallschutzprodukten.
10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab auf dem Produktetikett angegebenen Herstellungsdatum.