QlickSMART SNAPIT Lite Personal Regular Ampullenöffner
Lieferant: SWANN MORTON
SN-02R SN-02RB SN-02RPK SN-02RPP
SWANSN-02REA 62.3 EUR
SWANSN-02R SWANSN-02RB SWANSN-02RPK SWANSN-02RPP
QlickSMART SNAPIT Lite Personal Regular Ampullenöffner
Ampullenöffner
Qlicksmart SnapIT ist eine einfach sicherere Möglichkeit, Glasampullen zu öffnen und schmerzhafte und gefährliche Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente zu vermeiden. Dieser benutzerfreundliche Mehrweg-Ampullenöffner vermeidet die inakzeptable Verletzungsgefahr durch scharfe/spitze Instrumente, die beim Öffnen von Ampullen von Hand auftritt. L×B: 80×13 mm, 11 g. Kunststoff (Körper), Silikon (O-Ring), Edelstahl (Schlüsselring und Feder).
  • Mit SnapIT können Sie sicher:
  • Setzen Sie den Ampullendeckel in Ihr Mehrzweck-SnapIT ein
  • Öffnen Sie die Ampulle
  • Werfen Sie den Ampullendeckel direkt in einen Behälter für scharfe Gegenstände
  • Nicht autoklavierbar
Das Sortiment umfasst sowohl Personal- als auch Trolley-Versionen:
Trolley-Version: für die Anwendung im Team mit flacher Seite, so dass er auf einer Tischplatte oder einem Trolley platziert werden kann, ohne wegzurollen – perfekt für Bereiche zur Vorbereitung von Medikamenten im Krankenhaus.
Hosentaschenversion: eloxiertes Aluminium für den persönlichen Gebrauch am Schlüsselring, zum Aufhängen an einem Schlüsselband oder zum Aufbewahren in der Tasche. Lite-Version: hergestellt aus robustem, kostengünstigem Kunststoff.
Das Snap-It in normaler Größe kann mit Ampullen von 1 bis 2 ml, 5 bis 10 ml und 10 bis 15 ml verwendet werden, während die große Trolley-Version mit Ampullen von 5 bis 10 ml und 20 bis 25 ml verwendet werden kann.
SnapIT sollte überall dort eingesetzt werden, wo Glasampullen verwendet werden: Krankenhäuser, Krankenschwestern, Sanitäter, Anästhesisten, Bildungseinrichtungen, Tierarztpraxen, Zahnarztpraxen, Allgemeinpraxen, Heimanwender oder alle, die öffnen
Glasampullen.
SnapIT vermeidet Verletzungen durch scharfe Ampullen, indem beim Öffnen der Ampulle beide Hände von den scharfen Kanten ferngehalten werden. Eine Hand hält den Boden der Ampulle, während die andere Hand einfach den SnapIT nutzt, um den Ampullendeckel abzuknicken. Der Ampullendeckel bleibt bis zum Auswerfen sicher im SnapIT. Mehrwegversion. Der O-Ring kann bei Verlust oder Bruch ersetzt werden.
Zertifizierungen: USA FDA-gelistet.