Dinatriumsuccinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ300
W327700-10KG-K
W327700-1KG-K
W327700-5KG-K
SIALW327700-10KG-KEA
407
EUR
SIALW327700-10KG-K
SIALW327700-1KG-K
SIALW327700-5KG-K
Dinatriumsuccinat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat
Formel:
C₄H₄Na₂O₄ Dichte: 1.88 g/cm³ (30 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002790 CAS-Nummer: 150-90-3 EINECS: 205-778-7 Merck Index: 12,08828 |