Ethylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246301-1KG-K
W246301-20KG-K
W246301-4KG-K
SIALW246301-1KG-KEA
71.6
EUR
SIALW246301-1KG-K
SIALW246301-20KG-K
SIALW246301-4KG-K
Ethylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Ethylisovalerat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Siedepunkt: 131…133 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009203 CAS-Nummer: 108-64-5 EINECS: 203-602-3 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 13,03849 |