Zimtaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde

M-Clarity™ quality level = MQ300

W228613-100G-K W228613-1KG-K W228613-5KG-K W228613-SAMPLE
SIALW228613-100G-KEA 92.7 EUR
SIALW228613-100G-K SIALW228613-1KG-K SIALW228613-5KG-K SIALW228613-SAMPLE
Zimtaldehyd, Sigma-Aldrich®
Zimtaldehyd
Formel: C₉H₈O
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007000
CAS-Nummer: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR