Trimethylsulfoxoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T80500-100G T80500-25G T80500-500G
SIALT80500-100GEA 71.2 EUR
SIALT80500-100G SIALT80500-25G SIALT80500-500G
Trimethylsulfoxoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Trimethylsulphoxonium iodide
Formel: C₃H₉IOS
Schmelzpunkt: 165…175 °C
MDL Number: MFCD00011899
CAS-Nummer: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2