3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) Substrat 1 mg, Tabletten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T5525-100TAB T5525-50TAB
SIALT5525-100TABEA 583 EUR
SIALT5525-100TAB SIALT5525-50TAB
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) Substrat 1 mg, Tabletten, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Molekulargewicht: 240.35 g/mol
Siedepunkt: 402
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6