di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Potassium tetraborate tetrahydrate
P5754-2.5KG P5754-500G
SIALP5754-2.5KGEA 173 EUR
SIALP5754-2.5KG SIALP5754-500G
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat
Formel: B₄K₂O₇·4H₂O
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149924
CAS-Nummer: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5