o-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
P1526-100G
P1526-10G
P1526-25G
P1526-50G
SIALP1526-100GEA
388
EUR
SIALP1526-100G
SIALP1526-10G
SIALP1526-25G
SIALP1526-50G
o-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
o-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel:
C₆H₁₀Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 205 °C |
MDL Number:
MFCD00012966 CAS-Nummer: 615-28-1 EINECS: 210-418-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |