Phthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0657-1G P0657-250MG P0657-5G
SIALP0657-1GEA 257 EUR
SIALP0657-1G SIALP0657-250MG SIALP0657-5G
Phthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
MDL Number: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,II