Natriumoleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Oleic acid sodium salt, 9Z-Octadecenoic Acid, C18:1(9Z), cis-9-Octadecenoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
O3880-10G O3880-1G O3880-25G
SIALO3880-10GEA 595 EUR
SIALO3880-10G SIALO3880-1G SIALO3880-25G
Natriumoleat, Sigma-Aldrich®
Natriumoleat
Formel: C₁₈H₃₃NaO₂
Schmelzpunkt: 232…235 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00004438
CAS-Nummer: 143-19-1
EINECS: 205-591-0