1-Methyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M84607-100G M84607-25G
SIALM84607-100GEA 115 EUR
SIALM84607-100G SIALM84607-25G
1-Methyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-thioharnstoff
Formel: C₂H₆N₂S
Schmelzpunkt: 119 °C
MDL Number: MFCD00004938
CAS-Nummer: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II