Dimethylsulfon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyl sulphone, Dimethylsulphone

M-Clarity™ quality level = MQ200

M81705-100G M81705-500G M81705-5G
SIALM81705-100GEA 43.7 EUR
SIALM81705-100G SIALM81705-500G SIALM81705-5G
Dimethylsulfon, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfon
Formel: C₂H₆O₂S
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (110 °C)
MDL Number: MFCD00007566
CAS-Nummer: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR