Benzoesäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M29908-3KG M29908-25G M29908-500G
SIALM29908-3KGEA 185 EUR
SIALM29908-3KG SIALM29908-25G SIALM29908-500G
Benzoesäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Benzoesäuremethylester
Formel: C₆H₅COOCH₃
Siedepunkt: 199.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1.0888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008421
CAS-Nummer: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM