(3-Methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M19007-25G M19007-5G
SIALM19007-25GEA 98.5 EUR
SIALM19007-25G SIALM19007-5G
(3-Methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 305.95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004334
CAS-Nummer: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8