Isopren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I19551-100ML I19551-18L I19551-500ML
SIALI19551-100MLEA 34.7 EUR
SIALI19551-100ML SIALI19551-18L SIALI19551-500ML
Isopren, Sigma-Aldrich®
Isopren
Formel: C₅H₈
Siedepunkt: 34 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –146 °C
Dichte: 0,681 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –48 °C
MDL Number: MFCD00008600
CAS-Nummer: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN-Nummer: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05220